Learn More
Brady™ GHS Symbol - Flammable, Card Mounted
Pre-printed labels to identify your chemical product containers.
Marca:  Brady™ 811683
Codice prodotto. 15494841
  • 16.75€ / pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High-quality labels that can withstand the most demanding environments
  • Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Specifica
Specifica
PIC 1802-100*100-B7541-CRD
Polyester
Permanent Acrylic
0.099 mm
-40°C to 110°C
Black on White
Gloss
4/Pk.
100 mm
100 mm
A rombo
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Brady™ GHS Symbol - Flammable, Card Mounted > W x H: 100 x 100 mm