Learn More
Cole-Parmer™ GILMONT™Vinyl Microplate Sealing Film
123.00€ - 187.00€
Specifica
Materiale | Vinyl |
---|---|
Dimensioni (L x P) | 79.4 x 145.5 mm |
Product Type | Microplate Sealing Film |
Spessore | 100 μm |
Forabile | Sì |
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15175952
|
Cole-Parmer™
13024-42 |
50 |
123.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15185952
|
Cole-Parmer™
13024-40 |
100 |
187.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Specifica
Vinyl | |
Microplate Sealing Film | |
Sì |
79.4 x 145.5 mm | |
100 μm | |
-40°C to +90°C |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ GILMONT™Vinyl Microplate Sealing Film