Learn More
Gilson™ Tip Empty Rack For Pipet Tips
Utilizzare con puntali sciolti Gilson Diamond. I rack vuoti per puntali per pipette Gilson™ sono caratterizzati da una codifica a colori che ne agevola l'uso.
Brand: Gilson™ F161220
27.31 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
- Completamente autoclavabile
- In polipropilene
Specifications
Empty Rack | |
Blue | |
Polipropilene | |
No | |
Diamond Tips | |
3.82 in. | |
6.57 in. |
Sì | |
Pipette Tips (1 to 10 mL) | |
Rettangolare | |
Non-sterile | |
9.7 cm | |
5.98 in. |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
EEAX3-00306 | Certificato di qualità | 19/09/2024 | F161220 |
EEAX3-00311 | Certificato di qualità | 13/09/2024 | F161220 |
EEAX3-00310 | Certificato di qualità | 13/09/2024 | F161220 |
EEAX3-00294 | Certificato di qualità | 13/09/2024 | F161220 |
EEAX3-00298 | Certificato di qualità | 13/09/2024 | F161220 |
Promotions
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.