Learn More
Gilson™ Capillari con stantuffo MICROMAN™
Prodotti appositamente per pipette Gilson™ MICROMAN™ E, i capillari-pistoni Gilson™ MICROMAN™ E offrono risultati riproducibili e affidabili con i liquidi più viscosi o volatili. Disponibili in un'ampia gamma di volumi e design, nelle versioni sterili e standard, per soddisfare perfettamente le singole necessità.
Marca: Gilson™ F148313
463.72 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Recommended for reproducible, reliable results even with the most viscous or volatile liquids.
- Made specifically for Gilson™ MICROMAN™ E pipets.
- Available in a wide range of volumes and designs, both in sterilized and standard versions, to suit your needs.
Specifica
1 - 10 μl | |
Sì | |
Autoclavable | |
10.71 in. | |
TIPACK 10 x 96 | |
960 Pk. | |
Single-use | |
Polipropilene |
Non-filtered | |
Clear | |
CP10ST | |
45.11 mm | |
Box | |
Capillary Piston | |
Gilson Microman | |
Certified Quality |