Learn More
Gilson™ Capillari con stantuffo MICROMAN™
Prodotti appositamente per pipette Gilson™ MICROMAN™ E, i capillari-pistoni Gilson™ MICROMAN™ E offrono risultati riproducibili e affidabili con i liquidi più viscosi o volatili. Disponibili in un'ampia gamma di volumi e design, nelle versioni sterili e standard, per soddisfare perfettamente le singole necessità.
67.00€ - 585.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Imballaggio | Box |
Product Type | Capillary Piston |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gilson Microman |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Modello | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Modello | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10192852
![]() |
Gilson™
F148413 |
Da 1 a 10 μl | CP10ST | TIPACK 2 x 96 | 192 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
10011912
![]() |
Gilson™
F148313 |
1 - 10 μl | CP10ST | TIPACK 10 x 96 | 960 Pk. |
585.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15306564
![]() |
Gilson™
F148712 |
3 to 25 μL | CP25ST | Scatola | 576 Pk. |
312.00€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10789324
![]() |
Gilson™
F148415 |
Da 10 a 100 μl | CP100ST | Scatola | 192 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11327920
![]() |
Gilson™
F148315 |
Da 10 a 100 μl | CP100ST | Scatola | 960 Pk. |
585.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15304785
![]() |
Gilson™
F148713 |
20 to 50 μL | CP50ST | Scatola | 576 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
15314785
![]() |
Gilson™
F148714 |
50 to 250 μL | CP250ST | Scatola | 576 Pk. |
413.00€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12609621
![]() |
Gilson™
F148180 |
μ | CP1000ST | Scatola | 182 Pk. |
138.00€
pezzi 182 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10041932
![]() |
Gilson™
F148412 |
Da 1 a 10 μl | CP10 | TIPACK 2 x 96 | 960 Pk. |
119.00€
pezzi 192 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12001532
![]() |
Gilson™
F148312 |
Da 1 a 10 μl | CP10 | TIPACK 10 x 96 | 960 Pk. |
480.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10463942
![]() |
Gilson™
F148112 |
Da 3 a 25 μl | CP25 | Scatola | 200 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
10726470
![]() |
Gilson™
F148012 |
Da 3 a 25 μl | CP25 | TIPACK 10 x 96 | 960 Pk. |
559.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10646653
![]() |
Gilson™
F148414 |
Da 10 a 100 μl | CP100 | Scatola | 192 Pk. |
90.00€
pezzi 192 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10494132
![]() |
Gilson™
F148314 |
Da 10 a 100 μl | CP100 | Scatola | 960 Pk. |
460.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12123771
![]() |
Gilson™
F148113 |
Da 20 a 50 μl | CP50 | Scatola | 200 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
10866510
![]() |
Gilson™
F148013 |
Da 20 a 50 μl | CP50 | TIPACK 10 x 96 | 960 Pk. |
560.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10163522
![]() |
Gilson™
F148114 |
Da 50 a 250 μl | CP250 | Scatola | 200 Pk. |
81.22€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10456925
![]() |
Gilson™
F148014 |
Da 50 a 250 μl | CP250 | Scatola | 960 Pk. |
528.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12597526
![]() |
Gilson™
F148560 |
Da 100 a 1000 μl | CP1000 | Scatola | 182 Pk. |
117.00€
pezzi 182 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Consigliati per risultati riproducibili e affidabili con la maggior parte dei liquidi viscosi o volatili.
- Prodotti appositamente per pipette Gilson™ MICROMAN™ E.
- Disponibili in diversi volumi e design, in versioni sterili e standard, per soddisfare perfettamente le singole necessità.
Specifica
Trasparente | |
Capillary Piston | |
Gilson Microman |
Box | |
Single-use | |
Polipropilene |
Titolo del prodotto
Gilson™ Capillari con stantuffo MICROMAN™