Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN Classic™
The PIPETMAN Classic line, the world standard in pipetting, offers a wide range of continuously adjustable air-displacement pipettes suited for aqueous solutions of moderate viscosity and density.
Marca: Gilson™ F123603
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Pipetta a cuscinetto d'aria completamente regolabile con il volume selezionato visualizzabile sull'indicatore digitale (misuratore del volume)
- Il supporto e l'espulsore di puntale sono completamente autoclavabili per evitare contaminazioni incrociate
- Su ciascuna pipetta è inciso il numero di identificazione a garanzia della tracciabilità
Order Info
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific Sales representative for more details.
Specifica
±12, ±1.2 μl | |
No | |
Purple | |
Reusable | |
Acciaio inox e PVDF | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Dispensazione di grandi volumi di fluidi acquosi di viscosità e densità moderate | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Certified Quality |
D5000 | |
Sì | |
Manual | |
Ergonomic | |
P5000 | |
Pipetman™ Classic™ | |
Non-sterile | |
Da 1000 a 5000 μl | |
14.37 in. | |
12.01 in. | |
4.72 in. | |
Purple |