Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN Classic™
The PIPETMAN Classic line, the world standard in pipetting, offers a wide range of continuously adjustable air-displacement pipettes suited for aqueous solutions of moderate viscosity and density.
210.00€ - 560.00€
Specifica
Spaziatura punta regolabile | No |
---|---|
Autoclavabile | Sí |
Dispensing Speed | Manual |
Monouso | Reusable |
Grip Type | Ergonomic |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Punte compatibili | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Punte compatibili | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10635313
|
Gilson™
F144801 |
Da 0.2 a 2 μl | ±0.024, ±12 μl | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST | PCR, sequenziamento del DNA | N/A | |||
10236072
|
Gilson™
F144802 |
Da 1 a 10 μl | ±0.025, ±2.5 μl | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST | PCR, sequenziamento del DNA | N/A | |||
10103532
|
Gilson™
F161201 |
Da 1 a 10 ml | ±30, ±40, ±60 μl | D10 ml | Dispensazione di grandi volumi di fluidi acquosi di viscosità e densità moderate | N/A | |||
10082012
|
Gilson™
F123600 |
Da 2 a 20 μl | ±0.1, ±5 μl | D200, DF30ST | Dispensazione di piccoli volumi di fluidi acquosi di viscosità e densità moderate (biologia molecolare, immunologia) | N/A | |||
10442412
|
Gilson™
F123615 |
Da 20 a 100 μl | ±0.35, ±1.8 μl | D200, DF100ST | Dispensazione di piccoli volumi di fluidi acquosi di viscosità e densità moderate (biologia molecolare, immunologia) | N/A | |||
10327282
|
Gilson™
F123601 |
Da 20 a 500 μl | ±0.5, ±1 μl | D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | Dispensazione di piccoli volumi di fluidi acquosi di viscosità e densità moderate (biologia molecolare, immunologia) | N/A | |||
10387322
|
Gilson™
F123602 |
Da 200 a 1000 μl | ±3, ±1.5 μl | D1000, DF1000ST, DF1200ST | Dispensazione di piccoli volumi di fluidi acquosi di viscosità e densità moderate (biologia molecolare, immunologia) | N/A | |||
10032042
|
Gilson™
F123603 |
Da 1000 a 5000 μl | ±12, ±1.2 μl | D5000 | Dispensazione di grandi volumi di fluidi acquosi di viscosità e densità moderate |
210.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Pipetta a cuscinetto d'aria completamente regolabile con il volume selezionato visualizzabile sull'indicatore digitale (misuratore del volume)
- Il supporto e l'espulsore di puntale sono completamente autoclavabili per evitare contaminazioni incrociate
- Su ciascuna pipetta è inciso il numero di identificazione a garanzia della tracciabilità
Order Info
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific Sales representative for more details.
Specifica
No | |
Manual | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm |
Sí | |
Reusable | |
Acciaio inox e PVDF | |
Pipetman™ Classic™ | |
Non-sterile | |
14.37 in. | |
12.01 in. | |
4.72 in. | |
Certified Quality |