Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN Classic™
GREENER_CHOICE
The PIPETMAN Classic line, the world standard in pipetting, offers a wide range of continuously adjustable air-displacement pipettes suited for aqueous solutions of moderate viscosity and density.
Marca:  Gilson™ F144801
Codice prodotto. 10635313
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Pipetta a cuscinetto d'aria completamente regolabile con il volume selezionato visualizzabile sull'indicatore digitale (misuratore del volume)
  • Il supporto e l'espulsore di puntale sono completamente autoclavabili per evitare contaminazioni incrociate
  • Su ciascuna pipetta è inciso il numero di identificazione a garanzia della tracciabilità
Order Info
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific Sales representative for more details.
Specifica
Specifica
±0.024, ±12 μl
No
Orange
Reusable
Acciaio inox e PVDF
1
No
Pipette
PCR, sequenziamento del DNA
36.5 cm
30.5 cm
12 cm
Certified Quality
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Manual
Ergonomic
P2
Pipetman™ Classic™
Non-sterile
Da 0.2 a 2 μl
14.37 in.
12.01 in.
4.72 in.
Orange