Learn More
Gilson™ Puntali PIPETMAN™ EcoPack™
GREENER_CHOICE
Per prestazioni ottimali delle pipette PIPETMAN in tutta la gamma di volumi. I puntali Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ sono completamente autoclavabili.
Marca:  Gilson™ F161450
203.63 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21920" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10071942
  • 284.00€ / pezzi 10000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Optimized geometry and pure polypropylene material ensure low retention and naturally hydrophobic surface.
  • Manufactured in a cleanroom and hence no risk of contamination.
  • Full traceability from the mold to the bench guaranteed.
  • Volume graduations make it easy to visually check the volume aspirated.
  • Requires low tip-mounting force.
  • Easy identification with color-coded packaging.
  • Bulk Packs are sealed with a tamper-proof strip which can easily be opened for quick access.
  • Bulk Packs are closed using the rapid-sealing strip to prevent contamination and loss of tips.
  • Each EcoPack box contains 10,000 tips (10 bags of 1000 tips).
Specifica
Specifica
0.1 to 20 μL
Non-sterile
DL10
39.8 cm
Pipet Tips
Gilson Pipetman
Pipetman EcoPack
Non-filtered
Autoclavable
15.67 in.
Universal
Single-use