Learn More
Gilson™ Starter kit Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
Provides greater pipetting comfort without compromising accuracy and precision. Gilson™ PIPETMAN™ Starter Kit is an economical solution for daily pipet users with concerns for the susceptibility of Repetitive Strain Injury (RSI).
Marca:  Gilson™ F167900
751.84 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12372003
  • 897.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provides greater pipetting comfort without compromising accuracy and precision. All-in-one kit is an economical solution for daily pipet users who have concerns regarding the susceptibility of Repetitive Strain Injury (RSI.)
Kit Includes:
  • Three PIPETMAN Pipettes: P20, P200, and P1000 (equipped with stainless steel ejectors)
  • Two PIPETMAN DIAMOND Tipacks: D200 and D1000 (racks of 96 tips each)
  • One Gilson Guide to Pipetting Handbook
  • Three Plastic Tip Ejectors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Manual Air Displacement Pipette
Pipetman
Manual Air Displacement Pipette
3 year
12.01 in.
Polypropylene
Kit base G
Pipette P20G, P200G, P1000G, scatole di qualità, puntali PIPETMAN D200, D1000, espulsori puntali in acciaio inox e plastica, 10 clip di identificazione COLORIS™, 3 porta pipette Single™ e guida Gilson per pipettaggio
14.37 in.
4.72 in.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Gilson™ Starter kit Gilson™ PIPETMAN™ G > Regular Kit