Learn More
Gilson™ Pipette meccaniche PIPETMAN™ L
La leggendaria resistenza di PIPETMAN Classic™ combinata con un corpo dal design rinnovato e meccanismi interni all'avanguardia offre un comfort e alta precisione. Le pipette meccaniche Gilson™ PIPETMAN™ L sono disponibili in modelli a 8 canali singoli, nella gamma di volumi compresa tra 0.2 μl e 10 ml.
Marca: Gilson™ FA10005P
310.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24314" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
La pipetta meccanica combina la leggendaria resistenza di PIPETMAN™ Classic con un corpo dal design rinnovato e meccanismi interni all'avanguardia per offrire un comfort e una precisione superiori. Disponibilità di 8 modelli monocanale per un intervallo di volumi compreso tra 0.2 μl e 10 ml.
- Redesigned handle fits naturally in user's hand, no matter the size.
- Volume locking system guarantees no accidental change in volume while pipetting.
- Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
- 2D identification code allows easy tracking of product information.
- New piston assembly designed to drastically improve pipetting and purge forces.
- Redesigned tip ejector shape and internal mechanism offers reduced tip ejection forces by 50%.
Order Info
È disponibile un programma di permuta. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rappresentante Fisher Scientific.
Specifica
±0.5, ±0.8, ±1.6 μl | |
No | |
Giallo | |
Reusable | |
Ergonomic | |
P200L | |
Pipetman L | |
Non-sterile | |
Da 20 a 200 μl | |
Trasporto di un volume misurato di liquido | |
Espulsore puntale in plastica | |
12,6in. | |
4,33in. | |
1.57 in. | |
Yellow |
Puntali D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | |
Autoclavable | |
Manual | |
D-200, D-300, DF100ST, DF200ST, DF300ST Tip | |
Polypropylene | |
1 | |
No | |
Mechanical Pipette | |
Ergonomico | |
Puntali D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | |
1 Year | |
32 cm | |
11 cm | |
4 cm | |
Certified Quality |