Learn More
Gilson™ Pipette meccaniche PIPETMAN™ L
La leggendaria resistenza di PIPETMAN Classic™ combinata con un corpo dal design rinnovato e meccanismi interni all'avanguardia offre un comfort e alta precisione. Le pipette meccaniche Gilson™ PIPETMAN™ L sono disponibili in modelli a 8 canali singoli, nella gamma di volumi compresa tra 0.2 μl e 10 ml.
Marca: Gilson™ FA10006M
268.95 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
La pipetta meccanica combina la leggendaria resistenza di PIPETMAN™ Classic con un corpo dal design rinnovato e meccanismi interni all'avanguardia per offrire un comfort e una precisione superiori. Disponibilità di 8 modelli monocanale per un intervallo di volumi compreso tra 0.2 μl e 10 ml.
- L'impugnatura riprogettata si adatta perfettamente alla mano dell'operatore, indipendentemente dalla dimensione
- Il sistema di blocco del volume evita modifiche accidentali durante il pipettaggio
- L'espulsore per puntale regolabile è indicato per operatori destrimani e mancini
- Il codice identificativo 2D consente di rintracciare facilmente le informazioni sul prodotto
- Il gruppo pistone di nuova progettazione migliora sensibilmente il pipettaggio e la pulizia
- Il nuovo design dell'espulsore per puntale e il meccanismo interno riducono la forza di espulsione del 50%
Order Info
È disponibile un programma di permuta. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rappresentante Fisher Scientific.
Specifica
±3, ±4, ±8 μl | |
No | |
Blu | |
Reusable | |
Ergonomic | |
P1000L | |
Pipetman L | |
Non-sterile | |
μ | |
Trasporto di un volume misurato di liquido | |
Espulsore puntale in acciaio inox | |
12,6in. | |
4,33in. | |
1.57 in. | |
Blue |
Puntali D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST | |
Autoclavable | |
Manual | |
D-1000, D-1200, DF1000ST, DF1200ST Tip | |
Polypropylene | |
1 | |
No | |
Mechanical Pipette | |
Ergonomico | |
Puntali D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST | |
1 Year | |
32 cm | |
11 cm | |
4 cm | |
Certified Quality |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now