Learn More
Merck Glass Base and Stopper for Vacuum Filtration
Accessory part for the Classic Glass Filter Holder Kits
Marca: Merck XX1014722
347.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.48810kg
Descrizione
Specifica
Clear | |
PTFE-faced membrane support | |
Silicone | |
47 mm |