Learn More
Merck Accessories for Classic Glass Filter Holder Kits, 47 mm
Accessory part for the Classic Glass Filter Holder Kits.
286.00€ - 405.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Monouso | Reusable |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Millipore Classic Glass Filter Holder Kit |
Tipo | Glass Base and Stopper |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 47 mm |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15864156
|
Merck
XX1014702 |
Glass Frit Membrane Support |
297.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15894156
|
Merck
XX1014722 |
PTFE-faced Membrane Support |
395.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15895654
|
Merck
XX1014732 |
Stainless Steel Screen |
405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15804166
|
Merck
XX1014733 |
Base and Stopper Only |
286.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product:
- These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
- This item is an accessory part for the Millipore 47 mm Classic Glass Filter Holder Kits.
- Mounts in standard 1 L and 4 L filtering flasks.
- Diameter: 47 mm
- Filtration area: 9.6 cm²
Specifica
Clear | |
Millipore Classic Glass Filter Holder Kit | |
47 mm |
Reusable | |
Glass Base and Stopper |
Titolo del prodotto
Merck Accessories for Classic Glass Filter Holder Kits, 47 mm