Learn More
RETSCH Sfere di vetro per mulini
For use with Retsch MM 200 Mixer Mills.
Marca: RETSCH 22.222.0005
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ideal for disruption of biological cells
Specifica
Beads | |
1 to 1.5 mm | |
500 g |
Glass | |
Mixer Mill MM 200 |