Learn More
Sartorius™ Glass Bell Jar
408.00€ - 2040.00€
Specifica
Product Type | Bell Jar |
---|---|
Materiale | Glass |
Forma | Bell |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10114321
|
Sartorius™
YAW04 |
10kg Weights |
1430.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10104321
|
Sartorius™
YAW01 |
1g to 50g Weights |
820.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10012191
|
Sartorius™
YAW02 |
100g to 1kg Weights |
920.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10747232
|
Sartorius™
YAW00 |
1mg to 5g Weights |
408.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10614102
|
Sartorius™
YAW05 |
20kg Weights |
1630.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10174361
|
Sartorius™
YAW06 |
50kg Weights |
2040.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10022191
|
Sartorius™
YAW03 |
2kg to 5kg Weights |
1330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Bell Jar | |
Glass | |
Bell | |
1 Each |