Descrizione
- Square-shaped amber glass for the protection of light-sensitive media
- GL 45
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Colore | Amber |
Materiale | Glass |
Quantità | 1Each |
Finitura collo | 45 |
Closure Included | Yes |
Forma | Square |
Product Type | Square Glass Bottle |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Glass Bottle >