Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore conico in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE
In vetro borosilicato con certificazione ISO 4800. L'imbuto separatore conico in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE Fisherbrand™ è dotato di tappo in vetro e in plastica. Disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72450kg
Descrizione
Manufactured from Borosilicate Glass and ISO 4800 Certified. Fisherbrand™ Glass Conical Separating Funnel with PTFE Stopcock is supplied with a glass and plastic stopper. Available with interchangeable glass or PTFE stopcock.
- Manufactured from Borosilicate Glass
- ISO 4800 Certified
- Supplied with a glass and plastic stopper
- Available with interchangeable glass or PTFE stopcock
Specifica
1000 ml | |
ISO 4800 | |
PTFE | |
29/32 |
Vetro borosilicato | |
Conf. da 1 | |
Vetro, plastica | |
Separatory Funnel |