Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore conico in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE
In vetro borosilicato con certificazione ISO 4800. L'imbuto separatore conico in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE Fisherbrand™ è dotato di tappo in vetro e in plastica. Disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile.
70.50€ - 105.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 4800 |
Quantità | Conf. da 1 |
Valvola di chiusura | PTFE |
Stopper Material | Vetro, plastica |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Numero stopper | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Numero stopper | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11502792
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | 29/32 |
96.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11572782
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 19/26 |
70.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11582782
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 24/29 |
84.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11592782
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 24/29 |
96.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11562782
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 19/26 |
105.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured from Borosilicate Glass and ISO 4800 Certified. Fisherbrand™ Glass Conical Separating Funnel with PTFE Stopcock is supplied with a glass and plastic stopper. Available with interchangeable glass or PTFE stopcock.
- Realizzato in vetro borosilicato
- Certificato ISO 4800
- Fornito con un tappo di vetro e plastica
- Disponibile con rubinetto di arresto in vetro o PTFE intercambiabile
Specifica
Vetro borosilicato | |
Conf. da 1 | |
Vetro, plastica |
ISO 4800 | |
PTFE | |
Separatory Funnel |