Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore conico in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE
In vetro borosilicato con certificazione ISO 4800. L'imbuto separatore conico in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE Fisherbrand™ è dotato di tappo in vetro e in plastica. Disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile.
Marca:  Fisherbrand™ FB51742
35.71 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21757" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11582782
  • 88.05€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Borosilicate Glass and ISO 4800 Certified. Fisherbrand™ Glass Conical Separating Funnel with PTFE Stopcock is supplied with a glass and plastic stopper. Available with interchangeable glass or PTFE stopcock.
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • ISO 4800 Certified
  • Supplied with a glass and plastic stopper
  • Available with interchangeable glass or PTFE stopcock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 ml
ISO 4800
PTFE
24/29
Vetro borosilicato
Conf. da 1
Vetro, plastica
Separatory Funnel