Learn More
JG Finneran Associates™ Glass Crimp Top Vials, 12 x 32mm for 11mm Closure
Available in clear or amber glass, with a graduated marking spot, and/or with a wide mouth opening. JG Finneran Associates™ Glass Crimp Top Vials, 12 x 32mm for 11mm Closure are made of clear or amber type 1 Borosilicate glass for use with Poly Crimp™ or standard aluminum crimp seals.
17.20€ - 18.45€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Volume (sistema metrico) | 2 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Designed to work in Agilent and other autosamplers. |
N. per confezione | 100/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Marking Spot | Stile collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Marking Spot | Stile collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12357059
|
JG Finneran Associates™
32011E-1232A |
Amber | White | Crimp, Standard Opening |
18.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12347059
|
JG Finneran Associates™
32011E-1232 |
Clear | White | Crimp, Standard Opening |
17.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10025520
|
JG Finneran Associates™
32011LM-1232 |
Clear | No | Crimp, Big Mouth Opening |
17.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12377059
|
JG Finneran Associates™
3211LE-1232A |
Amber | White | Crimp, Big Mouth Opening |
18.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12367059
|
JG Finneran Associates™
32011LE-1232 |
Trasparente | White | Crimp, Big Mouth Opening |
17.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Compatible with Poly Crimp™ Seals or standard aluminum crimp seals
- Choose from clear or amber Type I borosilicate glass
- Available with graduated marking spots, which facilitates filling vials to a desired level and viewing sample volumes
- Available with 40% larger opening to prevent broken needles (due to increased target area)
- Unique StepVial design precisely centers a limited volume insert for dependable use with Agilent and other autosamplers
Specifica
12 mm | |
2 mL | |
100/Pk. | |
32 mm |
Borosilicate Glass | |
Designed to work in Agilent and other autosamplers. | |
Crimp Seal (Poly Crimp™ or Standard Aluminum) | |
11 mm |