Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione con involucro in vetro
Da utilizzare con terreni molto abrasivi che possono erodere il PTFE. L'ancoretta di agitazione magnetica con involucro in vetro è cilindrica ed è adatta a molti impieghi.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Use with very abrasive media that may erode PTFE
- Autoclavable
Specifica
6 mm | |
Trasparente | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Cilindrico |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in vetro | |
5/conf. | |
Sì | |
25 mm |