Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione con involucro in vetro
Da utilizzare con terreni molto abrasivi che possono erodere il PTFE. L'ancoretta di agitazione magnetica con involucro in vetro è cilindrica ed è adatta a molti impieghi.
24.25€ - 52.09€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | Trasparente |
Descrizione | Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in vetro |
Quantità | 5/conf. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11537792
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 5 mm |
24.25€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11567792
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 6 mm |
26.70€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11848902
|
Fisherbrand™
|
45 mm | 8 mm |
29.20€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11858902
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 8 mm |
31.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11547792
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 5 mm |
25.10€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11557792
|
Fisherbrand™
|
19 mm | 5 mm |
25.95€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11828902
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11838902
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 6 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11878922
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Ancoretta di agitazione magnetica stabile per impieghi generici
- Utilizzare con terreni molto abrasivi che possono erodere il PTFE
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
Trasparente | |
5/conf. |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in vetro | |
Cilindrico |