Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione con involucro in vetro
Da utilizzare con terreni molto abrasivi che possono erodere il PTFE. L'ancoretta di agitazione magnetica con involucro in vetro è cilindrica ed è adatta a molti impieghi.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00400kg
Codice prodotto. 11878922
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Use with very abrasive media that may erode PTFE
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
5 mm
Trasparente
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Cilindrico
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in vetro
5/conf.
6 mm