Learn More
Bohlender™ Giunti a vite in ETFE rinforzato con fibra di vetro
Tappi a vite da utilizzare per collegare apparecchiature e raccordi con filettature GL a tubi a parete spessa o a tubi in vetro, plastica o metallo. I giunti a vite in ETFE rinforzato con fibra di vetro Bohlender™ BOLA™ sono ideali per il fissaggio di sonde, termometri, tubi per immersione o cavi nei recipienti di reazione. Ideali per l'uso in ambienti aggressivi.
Marca:  Bohlender™ D590-18
Codice prodotto. 10028360
  • 68.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Red glass-fiber reinforced ETFE screw cap
  • Inner parts: ETFE V-ring, FKM O-ring, PTFE tapered ring and sealing ring
  • For tubing diameters under 3mm (not exposed to the medium)
  • Very good chemical resistance
  • The medium is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
FDA Conform
PTFE
-50°C
GL 18
10 bar
Screw Joint
For 10mm tubing O.D.
1 Each
Red
150°C