Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Flash Chromatography Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 727401
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10073131
  • 288.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
400 mm
I.D.: 20 mm
with Adapter and PTFE Tap
Suited The Separation of Compounds up to Gram Levels No Expensive Equipment Required
Glass
Flash Column
Flash Chromatography Glass Column