Learn More
Fisherbrand™ Imbuto filtrante in vetro con disco in vetro sinterizzato
Realizzato in vetro borosilicato e disponibile in diversi formati. L'imbuto filtrante Fisherbrand™ in vetro con dischi in vetro sinterizzato, filtra precipitati del terreno con dimensioni da 16 a 40μ m e pori da 10 a 14μ m, rispettivamente.
Marca: Fisherbrand™
45.32 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09540kg
Descrizione
Constructed of borosilicate glass and available in a variety of capacities. Fisherbrand™ Glass Funnel Filter with Sintered Glass Disc filters medium precipitates ranging from 16 - 40μm and 10 to 14μm pore sizes respectively.
- Funnels constructed of borosilicate glass.
- Funnel filters constructed of sintered glass.
- Filters medium precipitates with grade 3 and grade 4 porosity.
Specifica
80 ml | |
40 mm | |
4 |
Vetro borosilicato | |
Disco in vetro sinterizzato | |
Imbuto filtrante |