Learn More
Fisherbrand™ Imbuto filtrante in vetro con disco in vetro sinterizzato
Realizzato in vetro borosilicato e disponibile in diversi formati. L'imbuto filtrante Fisherbrand™ in vetro con dischi in vetro sinterizzato, filtra precipitati del terreno con dimensioni da 16 a 40μ m e pori da 10 a 14μ m, rispettivamente.
49.50€ - 139.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Include | Disco in vetro sinterizzato |
Product Type | Imbuto filtrante |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Porosità | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Porosità | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11952148
|
Fisherbrand™
|
125 ml | 4 | 65 mm |
110.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11942148
|
Fisherbrand™
|
125 ml | 3 | 65 mm |
62.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11912148
|
Fisherbrand™
|
35 ml | 4 | 30 mm |
51.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11902148
|
Fisherbrand™
|
35 ml | 3 | 30 mm |
49.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11962148
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 3 | 95 mm |
139.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11922148
|
Fisherbrand™
|
80 ml | 3 | 40 mm |
50.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11932148
|
Fisherbrand™
|
80 ml | 4 | 40 mm |
59.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Constructed of borosilicate glass and available in a variety of capacities. Fisherbrand™ Glass Funnel Filter with Sintered Glass Disc filters medium precipitates ranging from 16 - 40μm and 10 to 14μm pore sizes respectively.
- Imbuti realizzati in vetro borosilicato.
- I filtri degli imbuti sono realizzati in vetro sinterizzato.
- Per la filtrazione dei precipitati nel terreno con porosità di grado 3 e grado 4.
Specifica
Vetro borosilicato | |
Disco in vetro sinterizzato | |
Imbuto filtrante |