Learn More
Fisherbrand™ Imbuto filtrante in vetro con disco in vetro sinterizzato
Realizzato in vetro borosilicato e disponibile in diversi formati. L'imbuto filtrante Fisherbrand™ in vetro con dischi in vetro sinterizzato, filtra precipitati del terreno con dimensioni da 16 a 40μ m e pori da 10 a 14μ m, rispettivamente.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15750kg
Codice prodotto. 11952148
  • 110.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Constructed of borosilicate glass and available in a variety of capacities. Fisherbrand™ Glass Funnel Filter with Sintered Glass Disc filters medium precipitates ranging from 16 - 40μm and 10 to 14μm pore sizes respectively.
  • Funnels constructed of borosilicate glass.
  • Funnel filters constructed of sintered glass.
  • Filters medium precipitates with grade 3 and grade 4 porosity.
Specifica
Specifica
125 ml
65 mm
4
Vetro borosilicato
Disco in vetro sinterizzato
Imbuto filtrante