Learn More
Hirschmann™ Pipette graduate di classe AS in vetro
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Graduated Pipettes, Blue Graduation come with a cotton plug end as standard.
84.30€ - 163.00€
Specifica
Calibrato | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 835 |
Classe | Classe AS |
Colore | Blu |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11720834
|
Hirschmann™
1101170 |
25 mL |
96.60€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11730834
|
Hirschmann™
1101175 |
50 mL |
163.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11730814
|
Hirschmann™
1101133 |
1 mL |
84.30€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15231209
|
Hirschmann™
1101141 |
2 mL |
84.30€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11780824
|
Hirschmann™
1101153 |
5 mL |
98.40€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11700834
|
Hirschmann™
1101160 |
10 mL |
97.80€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Main point ring graduation in blue
- Graduated to tip, zero on top, type 3
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Sì | |
DIN EN ISO 835 | |
Classe AS | |
Blu |
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Pipette graduate di classe AS in vetro