Learn More
Hirschmann™ Micro burette in vetro
With Schellbach stripes for enhanced legibility.
Marca:  Hirschmann™ 3300252
Codice prodotto. 11732392
  • 455.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 13-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Class AS
  • Manufactured from DURAN™ borosilicate glass for resistance to chemicals and thermal shock
  • Blue graduation marks
  • Certified conformity, with dated batch identification
  • Straight stopcock with PTFE key
  • Stopcock in filling tube with PTFE key
  • Main point ring graduation
  • Calibrated for EX
  • Acc. to DIN EN ISO 385
Specifica
Specifica
5 mL
0.02 mL
PTFE
Straight
±0.01 mL
DIN EN ISO 385
Glass
Schellbach Stripes
Blue
PTFE
Class AS