Learn More
Hirschmann™ Micro burette in vetro
With Schellbach stripes for enhanced legibility.
447.00€ - 455.00€
Specifica
Materiale | Vetro |
---|---|
Include | Rubinetto d’arresto |
Materiale spina | PTFE |
Bilancia | Blue |
Valvola di chiusura | Straight |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11722392
|
Hirschmann™
3300240 |
2 ml |
447.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11732392
|
Hirschmann™
3300252 |
5 mL |
455.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11742392
|
Hirschmann™
3300260 |
10 mL |
455.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Class AS
- Manufactured from DURAN™ borosilicate glass for resistance to chemicals and thermal shock
- Blue graduation marks
- Certified conformity, with dated batch identification
- Straight stopcock with PTFE key
- Stopcock in filling tube with PTFE key
- Main point ring graduation
- Calibrated for EX
- Acc. to DIN EN ISO 385
Specifica
Vetro | |
PTFE | |
Straight | |
Class AS |
Rubinetto d’arresto | |
Blue | |
PTFE | |
DIN EN ISO 385 |