Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore a goccia in vetro con rubinetto d'arresto in vetro
Per separare le miscele in solventi immiscibili. L'imbuto separatore a goccia in vetro Fisherbrand™ con rubinetto d'arresto in vetro è disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile ma dotato di tappo in vetro e in plastica.
Marca: Fisherbrand™ FB51751
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Separates mixtures into immiscible solvents. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with Glass Stopcock is available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
- Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
- Constructed in chemical resistant borosilicate glass.
- ISO 4800 Certified.
Specifica
100 mL | |
ISO 4800 | |
Glass | |
19/26 |
Borosilicate Glass | |
1PK | |
Glass, Plastic | |
Separating funnel |