Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore a goccia in vetro con rubinetto d'arresto in vetro
Per separare le miscele in solventi immiscibili. L'imbuto separatore a goccia in vetro Fisherbrand™ con rubinetto d'arresto in vetro è disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile ma dotato di tappo in vetro e in plastica.
40.95€ - 77.60€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 4800 |
Quantità | 1PK |
Valvola di chiusura | Glass |
Stopper Material | Glass, Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Numero stopper | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Numero stopper | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11932138
|
Fisherbrand™
FB51754 |
1000 mL | 29/32 | ||||||
11912138
|
Fisherbrand™
FB51752 |
250 ml | 24/29 |
63.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11902138
|
Fisherbrand™
FB51751 |
100 mL | 19/26 | ||||||
11992128
|
Fisherbrand™
FB51750 |
50 ml | 19/26 | ||||||
11922138
|
Fisherbrand™
FB51753 |
500 ml | 24/29 | ||||||
Descrizione
Separates mixtures into immiscible solvents. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with Glass Stopcock is available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
- Il tappo con apertura facile aiuta a ridurre l’aumento della pressione durante il trattamento.
- Prodotto in vetro borosilicato resistente ad agenti chimici.
- Certificato ISO 4800.
Specifica
Borosilicate Glass | |
1PK | |
Glass, Plastic |
ISO 4800 | |
Glass |