Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore a goccia in vetro con rubinetto d'arresto in vetro
Per separare le miscele in solventi immiscibili. L'imbuto separatore a goccia in vetro Fisherbrand™ con rubinetto d'arresto in vetro è disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile ma dotato di tappo in vetro e in plastica.
Marca:  Fisherbrand™ FB51752
49.23 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21757" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11912138
  • 64.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Separates mixtures into immiscible solvents. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with Glass Stopcock is available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
  • Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
  • Constructed in chemical resistant borosilicate glass.
  • ISO 4800 Certified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 ml
ISO 4800
Glass
24/29
Vetro borosilicato
Conf. da 1
Vetro, plastica
Separatory Funnel