Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore a goccia in vetro con rubinetto d'arresto in vetro
Per separare le miscele in solventi immiscibili. L'imbuto separatore a goccia in vetro Fisherbrand™ con rubinetto d'arresto in vetro è disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile ma dotato di tappo in vetro e in plastica.
Marca:  Fisherbrand™ FB51754
Codice prodotto. 11932138
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Separates mixtures into immiscible solvents. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with Glass Stopcock is available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
  • Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
  • Constructed in chemical resistant borosilicate glass.
  • ISO 4800 Certified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1000 mL
ISO 4800
Glass
29/32
Borosilicate Glass
1PK
Glass, Plastic
Separating funnel