Learn More
Poulten Graf™ Dispenser per solvente in vetro/PP/PTFE Fortuna Optifix
Poulten Graf™ Glass/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers have a dispensing cylinder and piston made of glass.
457.00€ - 1725.00€
Specifica
Product Type | Fortuna Optifix Solvent Dispenser |
---|---|
Materiale | PTFE, Polypropylene, Fiberglass |
Da utilizzare con (applicazione) | For dispensing solvents |
Quantità | Each |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10262991
|
Poulten Graf™
101 08127 |
0.4 to 2 mL |
457.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10272991
|
Poulten Graf™
101 08133 |
1 to 5 mL |
457.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10568721
|
Poulten Graf™
101 08148 |
10 to 50 mL |
692.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10242371
|
Poulten Graf™
101 08151 |
20 to 100 mL |
1160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10749331
|
Poulten Graf™
101 08138 |
2 to 10 mL |
457.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10519111
|
Poulten Graf™
101 08153 |
40 to 200 mL |
1725.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10558721
|
Poulten Graf™
101 08144 |
6 to 30 mL |
631.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
For dispensing of pure organic solvents. Poulten Graf™ Glass/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers have a dispensing cylinder and piston made of glass.
- Manufactured according to DIN EN ISO 9001:2008 using high quality materials
- Solid dispensing piston made of glass
- Cylinder coated with plastic to protect against breakage
- With certificate, individually numbered
- Ergonomic finger protection cap made of PP with volume setting system
- Graduation on the scale is lasered and easy to read
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Specifications
Fortuna Optifix Solvent Dispenser | |
PTFE, Polypropylene, Fiberglass | |
For dispensing solvents | |
Each |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Poulten Graf™ Dispenser per solvente in vetro/PP/PTFE Fortuna Optifix