Learn More
BUCHI Glass Receiving Flask
Marca:  BUCHI 047233
Codice prodotto. 12058139
  • 115.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Glass
Plastic and Glass
125 mL
Receiving Flask
1 Pack
Titolo del prodotto
BUCHI Glass Receiving Flask > Capacity: 125mL