Learn More
Resch Glas™ Fiala in vetro con bordo arrotolato
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marca:  Resch Glas™ 9400220
Codice prodotto. 10252801
  • 63.00€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile
Specifica
Specifica
Natural
0.8 in.
21 mm
Non-sterile
A variety of laboratory applications
Polyethylene
0.3 oz.
Snap Cap
Confezione da 200
Rolled rim glass vials with snap-on lid
Clear
Soda Lime Glass
10 mL
2 in.
Rolled Rim
Polietilene
50 mm
Rolled Rim Vial
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Resch Glas™ Fiala in vetro con bordo arrotolato > Glass Rolled Rim Vials; Volume: 10 mL; Height: 51 mm; Diameter: 21 mm