Learn More
Cole-Parmer™ Glass Sample Vials
Glass Sample Vials maintain PH level and eliminate ion leaching.
Marca:  Cole-Parmer™ 08922-39
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.90000kg
Codice prodotto. 15192944
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Vials are manufactured from 33 expansion borosilicate clear glass (Type 1, Class A).
  • Choose from a polypropylene cap with a PTFE-lined foam backing or a polypropylene cap with PTFE-lined silicone septa.
  • Vials, Caps, and septa are shrink-wrapped separately.
Specifica
Specifica
Glass Vials PTFE Lined Cap Amber 40 mL
28 mm
40 mL
PTFE-lined Screw Thread
8 mm
Amber
Borosilicate Glass (33 Expansion)
Urethane
95 mm