Learn More
Cole-Parmer™ Glass Sample Vials
Glass Sample Vials maintain PH level and eliminate ion leaching.
157.82€ - 292.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (33 Expansion) |
---|---|
Dimensione chiusura | 8 mm |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15274393
|
Cole-Parmer™
08922-44 |
12 mL |
292.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15192944
|
Cole-Parmer™
08922-39 |
40 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Vials are manufactured from 33 expansion borosilicate clear glass (Type 1, Class A).
- Choose from a polypropylene cap with a PTFE-lined foam backing or a polypropylene cap with PTFE-lined silicone septa.
- Vials, Caps, and septa are shrink-wrapped separately.
Specifica
Borosilicate Glass (33 Expansion) | |
8 mm |