Learn More
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials
Fiale in vetro con profilo basso o alto per conservare campioni in tutta sicurezza. Le fiale per campioni con collo a vite Fisherbrand™ sono disponibili in numerosi formati. I tappi a vite in polipropilene Fisherbrand™ sono disponibili separatamente.
Marca: Fisherbrand™ 15304789
38.18 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24095" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured from clear Type 1B neutral glass
- Squat and tall form options with standard neck sizes
- 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
- Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
- Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps for Glass Specimen Vials sold separately
Specifica
Trasparente | |
Vetro neutro di tipo 1B | |
Tall form | |
67 mm |
17 mm | |
10.5 ml | |
Tappo a vite | |
15 mm |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Stock up on lab beakers, flasks and more before these deals disappear.Codice sconto: 24123Scade: 2025-06-14
nuova offerta Save Now