Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro con stopper in vetro
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with Hollow Glass Stopper are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marca:  Hirschmann™ 2820271
Codice prodotto. 11824272
  • 52.00€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With NS ground, hollow glass stopper
  • With blue stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042
25 ml
110 mm
Smeriglio standard 12/21 NS
Vetro
Vetro Duran, Duran Glass
±0.06 ml
±0.06 ml
A
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro con stopper in vetro > Capacity: 25mL; Socket Joint: 12/21 NS Standard Ground