Learn More
Rogo Sampaic™ Glass Volumetric Pipette with 0.1mL Graduation
Marca: Rogo Sampaic™ DGG001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.22000kg
Specifica
0.01 mL | |
0.1mL | |
Yes | |
0.1 mL | |
1 mL |
Yes | |
B | |
Brown | |
Red | |
355 mm |