Learn More
Rogo Sampaic™ Glass Volumetric Pipette with 0.1mL Graduation
7.21€ - 9.28€
Specifica
Calibrato | Yes |
---|---|
Calibrazione | 0.1mL |
Classe | B |
Graduato | Yes |
Colore graduazione | Brown |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11782674
|
Rogo Sampaic™
DGG003 |
5 mL |
9.28€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11742674
|
Rogo Sampaic™
DGG001 |
1 mL |
7.21€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Yes | |
B | |
Brown |
0.1mL | |
Yes | |
0.1 mL |