Learn More
Rogo Sampaic™ Pipetta volumetrica in vetro
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Rogo Sampaic™ Class B Glass Volumetric Pipettes are manufactured from clear soda lime glass.
Marca:  Rogo Sampaic™ DJR004
Codice prodotto. 11752684
  • 43.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With vitrified amber graduations
  • With safety bulb
Specifica
Specifica
B
Marrone
Rosso
0.1 ml
0.1 ml
10 ml
Titolo del prodotto
Rogo Sampaic™ Pipetta volumetrica in vetro > Capacità: 10mL