Learn More
Rogo Sampaic™ Pipetta volumetrica in vetro
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Rogo Sampaic™ Class B Glass Volumetric Pipettes are manufactured from clear soda lime glass.
Marca: Rogo Sampaic™ DGG004
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With vitrified amber graduations
- With safety bulb
Specifica
Yes | |
Glass | |
0.1 ml | |
10 ml | |
Pipette graduate |
Classe B | |
Sì | |
Confezione da 1 | |
360 mm |
Titolo del prodotto
Rogo Sampaic™ Pipetta volumetrica in vetro > Capacità: 10mL