Learn More
Glycerine, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10269620
1 L
Click to view available options
1 L
Laboratory Reagent
Specifica
Punto di fusione 18.6°C
CAS 56-81-5
Colore Passes Test
Densità 1.26 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 290°C (1013 hPa)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 177°C
Imballaggio Plastic Bottle
Intervallo percentuale saggio min. 99.5%
Formula molecolare C3H8O3
Numero MDL MFCD00004722
Sinonimo Glycerol , 1,2,3-Propanetriol
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Titolo del prodotto
Glycerine, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >