Learn More
Glycerol, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™ Codice prodotto.: 15697880
Glycerol, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15697880 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
1 L, Poly bottle
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Imballaggio:
Aluminum bottle
Bottiglia in vetro
Poly bottle
Poly pail
Codice prodotto. 15697880
Marca: Honeywell Research Chemicals G77571L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Punto di fusione 18°C
Colore Colorless
Densità 1.25g/mL
pH Neutral
Punti di ebollizione 290°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Punto di combustione 698°F
Odore Odorless
Imballaggio Poly bottle
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantità 1 L
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Informazioni di solubilità Completely miscible in water
Densità vapore 3.1 (vs air)
Peso formulazione 92.09g/mol
Pressione del vapore 1mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.0% (GC)
Forma fisica Liquid
Titolo del prodotto
Glycerol, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™ >