Learn More
Glycerol, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
4 L
4 x 4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Poly bottle
Descrizione
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Glycerol |
Punto di fusione | 18°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.25g/mL |
pH | Neutral |
Punti di ebollizione | 290°C (1013 hPa) |
Punto d'infiammabilità | 160°C (320°F) |
Punto di combustione | 698°F |
Odore | Odorless |
Imballaggio | Poly bottle |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Glycerol, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™ >